IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
420322-1
420322-10
420322-25
420322-5
420322-1EA
118
EUR
420322-1
420322-10
420322-25
420322-5
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido), Millipore®
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula:
C₉H₁₈O₅S Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063273 Núm. CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |