IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99%, BioChemica®
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: IPTG
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
A1008.0005EA 152 EUR
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99%, BioChemica®
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formula: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31 g/mol
Pto. Ebullición: 402
Pto. de fusión: 109.5…110.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HPLC) min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O) 5.0 - 7.0
Dioxane max. 0.0001 %
Water (K.F.) max. 1.0 %