IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido)
Proveedor: Ambion
9462 9464
AMBI9462EA 0 EUR
AMBI9462 AMBI9464
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido)
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0