IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% para biología molecular
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: IPTG
0219402983 0219402990 0219402980 0219402991 0219402994 0219402995
ICNA0219402983EA 44.9 EUR
ICNA0219402983 ICNA0219402990 ICNA0219402980 ICNA0219402991 ICNA0219402994 ICNA0219402995
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥99% para biología molecular
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Cell culture media component for use in molecular genetics. β-Galactoside inducer.
Storage temperature: -20°C
pH: 5.0 - 7.0 (4% aq soln)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109,5…110.5 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0