L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol
A11586.03
A11586.06
A11586.14
A11586.03EA
29.9
EUR
A11586.03
A11586.06
A11586.14
L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol ≥98%
L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 3182-95-4
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 2208238
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00004732
Formula:
C₉H₁₃NO MW: 151,21 g/mol Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 89…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004732 Núm. CAS: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 UN: 3259 ADR: 8,III |