L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol
183870010 183870050 183870250
ACRO183870010EA 36.6 EUR
ACRO183870010 ACRO183870050 ACRO183870250
L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol 98%
L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004732
Núm. CAS: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Specific optical rotation -21° to -25° (22 °C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %