L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol
P1028-25G P1028-5G
TCIAP1028-25GEA 131 EUR
TCIAP1028-25G TCIAP1028-5G
L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
L(-)-2-Amino-3-fenilpropan-1-ol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…94 °C
Número MDL: MFCD00004732
Núm. CAS: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92577bfba10a2bc4b728c6a3944dcef5df349e39&vid=92577bfba10a2bc4b728c6a3944dcef5df349e39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -25.0 deg (C=5, EtOH)