1-(2,4-Dimetilfenilazo)-2-naftol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(2,4-Dimethylphenylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7, 1-((2,4-Dimethylphenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
A17613.14
A17613.22
A17613.14EA
30.2
EUR
A17613.14
A17613.22
1-(2,4-Dimetilfenilazo)-2-naftol
1-(2,4-Dimetilfenilazo)-2-naftol
CAS No.: 3118-97-6
Molecular Formula: C18H16N2O
Formula Weight: 276.34
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00003896
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O MW: 276.34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003896 Núm. CAS: 3118-97-6 |