1,2-Dietoxietano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
L14283.AE
L14283.AP
L14283.AEEA
44.5
EUR
L14283.AE
L14283.AP
1,2-Dietoxietano ≥98%
1,2-Dietoxietano
Purity: 98%
CAS No.: 629-14-1
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -74°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1732917
UN No.: 1153
MDL No.: MFCD00009253
Formula:
C₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –74 °C Densidad: 0,842 Pto. de inflamación: 19 °C (66 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009253 Núm. CAS: 629-14-1 EINECS: 211-076-1 UN: 1153 ADR: 3,II |