4-(Fenilazo)resorcinol, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Solvent Orange 1, 4-(Phenylazo)resorcinol
190170050 190170250 190170010 190171000
ACRO190170050EA 27.7 EUR
ACRO190170050 ACRO190170250 ACRO190170010 ACRO190171000
4-(Fenilazo)resorcinol, pure
4-(Fenilazo)resorcinol
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.22 g/mol
Pto. Ebullición: 371
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002275
Núm. CAS: 2051-85-6
EINECS: 218-131-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies