N,N-Dimetil-3,5-xilidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-3,5-xylidine, 3,5,N,N-Tetramethylaniline, 3,5-Dimethyl-N,N-dimethylaniline
L09266.06
L09266.14
L09266.06EA
42.8
EUR
L09266.06
L09266.14
N,N-Dimetil-3,5-xilidina ≥98%
N,N-Dimetil-3,5-xilidina
Purity: 98%
CAS No.: 4913-13-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1933736
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008307
Formula:
C₁₀H₁₅N MW: 149,24 g/mol Pto. Ebullición: 226…228 °C Densidad: 0,913 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008307 Núm. CAS: 4913-13-7 EINECS: 225-539-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |