Rojo nuclear, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: 1-Amino-2,4-dihidroxi-9,10-dihidro-9,10-dioxoantraceno-3-sulfonato de sodio
60700-25G 60700-5G
60700-25GEA 373 EUR
60700-25G 60700-5G
Rojo nuclear, Sigma-Aldrich®
Rojo nuclear
Formula: C₁₄H₈NNaO₇S
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078493
Núm. CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Índice Merck: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&vid=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&prid=web&clid=SAPDAM