3-Acetilbenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metil-m-cianofenilcetona, 1-(3-Cianofenil)etan-1-ona, 3'-Cianoacetofenona
A10841.06
A10841.14
A10841.06EA
68.7
EUR
A10841.06
A10841.14
3-Acetilbenzonitrilo ≥97%
3-Acetilbenzonitrilo
Purity: 97+%
CAS No.: 6136-68-1
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 120°/5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001806
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Pto. Ebullición: 120 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001806 Núm. CAS: 6136-68-1 EINECS: 228-110-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |