4-Acetilbenzonitrilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 49.7 EUR
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acetilbenzonitrilo 98+%
4-Acetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₇NO
Pto. Ebullición: 110 - 112 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001825
Núm. CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %