Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica, LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18308.0025 1.18308.0100
1.18308.0025EA 641 EUR
1.18308.0025 1.18308.0100
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica, LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Ácido 1-dodecanosulfónico sal sódica
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007527
Núm. CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₁₂H₂₅NaO₃S
Molar Mass 272.37 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 330 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering