Ácido 1-octanosulfónico sal sódica, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Sodium octane-1-sulphonate
MQ100
1.18307.0025 1.18307.1000 1.18307.0100
1.18307.0025EA 536.34 EUR
1.18307.0025 1.18307.1000 1.18307.0100
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica, LiChropur™ Ionpair, Supelco®
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₈H₁₇NaO₃S
Molar Mass 216.27 g/mol
Melting Point 300 °C
pH Value 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Bulk Density 345 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 36/38