Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica, LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18304.0025
1.18304.0100
1.18304.0025EA
977
EUR
1.18304.0025
1.18304.0100
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica, LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica
Formula:
C₅H₁₁O₃SNa Pto. de fusión: > 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007541 Núm. CAS: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |
|
Resultados test especificaciones
Hill Formula | C₅H₁₁NaO₃S |
Molar Mass | 174.20 g/mol |
pH value | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
Bulk density | 390 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 3 highly water endangering |