4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TTFA
A10808.14
A10808.22
A10808.36
A10808.14EA
88.4
EUR
A10808.14
A10808.22
A10808.36
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona
Purity: 99%
CAS No.: 326-91-0
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Flash Point: 111°(231°F)
Melting Point: 41-44°
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 168645
MDL No.: MFCD00005445
Formula:
C₈H₅F₃O₂S MW: 222.19 g/mol Pto. Ebullición: 96…98 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 41…44 °C Pto. de inflamación: 111 °C (231 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005445 Núm. CAS: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |