4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
138610250 138611000 138615000
ACRO138610250EA 90.9 EUR
ACRO138610250 ACRO138611000 ACRO138615000
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona 99%
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Pto. Ebullición: 96…98 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005445
Núm. CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %