Ácido úrico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
A13346.14 A13346.22 A13346.36
A13346.14EA 50.1 EUR
A13346.14 A13346.22 A13346.36
Ácido úrico ≥99%
Ácido úrico
Purity: 99% CAS No.: 69-93-2 Molecular Formula: C5H4N4O3 Formula Weight: 168.11 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 156158 Merck Reference: 14,9875 MDL No.: MFCD00005712
Formula: C₅H₄N₄O₃
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,89
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005712
Núm. CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Índice Merck: 14,9875