Ácido úrico 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
171290250 171291000 171290010
ACRO171290250EA 65.8 EUR
ACRO171290250 ACRO171291000 ACRO171290010
Ácido úrico 99+%
Ácido úrico
Formula: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005712
Núm. CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Índice Merck: 12,10014
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %