1,1,3,3-Tetrametilbutilamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
129500050 129505000
ACRO129500050EA 24.3 EUR
ACRO129500050 ACRO129505000
1,1,3,3-Tetrametilbutilamina 95%
1,1,3,3-Tetrametilbutilamina
Formula: C₈H₁₉N
Pto. Ebullición: 137 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0,805 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Número MDL: MFCD00008053
Núm. CAS: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
UN: 2734
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥94 %
Color scale ≤25 APHA