1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol in toluene, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: 1-[(2-Methoxyphenyl)azo]-2-naphthol, Solvent Red 1, Oil Red 113
17373-100G 17373-25G
17373-100GEA 134 EUR
17373-100G 17373-25G
1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol in toluene, Sigma-Aldrich®
1-[(2-Metoxifenil)azo]-2-naftol
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278.31 g/mol
Pto. de fusión: 225
Número MDL: MFCD00046377
Núm. CAS: 1229-55-6
EINECS: 214-968-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (colour) Red to dark red
Appearance (form) Powder
Thin layer chromatography Corresponds to standard
Proton nmr spectrum Conforms to structure
Wavelength (1) (uv) 489 - 499 nm
Extinction (1%/1cm) (1) (uv) ≥ 575
Solvent (uv) Toluene