1-(2-Metil-4-(2-metilfenilazo)fenilazo)-2-naftol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oil Red, 1-((2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol, Scarlet Red, Oil Red BB, 1-({2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]-phenyl}diazenyl)-2-naphthol, Scarlet R, Biebrich scarlet R, Lipid Crimson, Scarlet Red Scharlach, Oil Red IV, Fat Red B, Solvent Red 24, 1-(2-Methyl-4-(2-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol
A12181.22
A12181.14
A12181.22EA
72.6
EUR
A12181.22
A12181.14
1-(2-Metil-4-(2-metilfenilazo)fenilazo)-2-naftol
1-(2-Metil-4-(2-metilfenilazo)fenilazo)-2-naftol
CAS No.: 85-83-6
Molecular Formula: C24H20N4O
Formula Weight: 380.45
Melting Point: ca 185° dec.
Merck Reference: 14,8393
MDL No.: MFCD00003893
Formula:
C₂₄H₂₀N₄O MW: 380.45 g/mol Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003893 Núm. CAS: 85-83-6 EINECS: 201-635-8 Índice Merck: 12,08538 |