1-(4-(Fenilazo)fenilazo)-2-naftol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Solvent Red 23, Sudan® III (Red), Scarlet B, Sudan Red III, Cerasin Red, Sudan Red BK, Sudan Red B, Fat Ponceau G, Sudan G, D and C Red No. 17, Oil red, Tony Red, Oil scarlet, Organol® red BS, 1-(4-(Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol, Sudan V, 1-((4-(Phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
A18318.22
A18318.14
A18318.36
A18318.22EA
63.6
EUR
A18318.22
A18318.14
A18318.36
1-(4-(Fenilazo)fenilazo)-2-naftol
1-(4-(Fenilazo)fenilazo)-2-naftol
CAS No.: 85-86-9
Molecular Formula: C22H16N4O
Formula Weight: 352.40
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 931185
Merck Reference: 14,8884
MDL No.: MFCD00003905
Formula:
C₂₂H₁₆N₄O Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003905 Núm. CAS: 85-86-9 EINECS: 201-638-4 Índice Merck: 14,8884 |