1-(4-(Fenilazo)fenilazo)-2-naftol ≥90.0% (by UV/Vis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Solvent Red 23, Sudan® III (Red), Scarlet B, Sudan Red III, Cerasin Red, Sudan Red BK, Sudan Red B, Fat Ponceau G, Sudan G, D and C Red No. 17, Oil red, Tony Red, Oil scarlet, Organol® red BS, 1-(4-(Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol, Sudan V, 1-((4-(Phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
S0142-25G S0142-100G
TCIAS0142-25GEA 20 EUR
TCIAS0142-25G TCIAS0142-100G
1-(4-(Fenilazo)fenilazo)-2-naftol ≥90.0% (by UV/Vis)
1-(4-(Fenilazo)fenilazo)-2-naftol
Formula: C₂₂H₁₆N₄O
Pto. de fusión: 205,3…206.3 °C
Número MDL: MFCD00003905
Núm. CAS: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Índice Merck: 14,08884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652a7f66bb70072b318c95c7c4a71c94cfc7b26b&vid=652a7f66bb70072b318c95c7c4a71c94cfc7b26b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 90.0 %
Lambda max. 511.0 to 515.0 nm (CHCl3)