1-Fenilazo-2-naftol, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Solvent Yellow 14
147060250
147061000
ACRO147060250EA
40
EUR
ACRO147060250
ACRO147061000
1-Fenilazo-2-naftol, puro
1-Fenilazo-2-naftol
Formula:
C₁₆H₁₂N₂O MW: 248.28 g/mol Pto. Ebullición: 444 Pto. de fusión: 131…133 °C |
Número MDL:
MFCD00003911 Núm. CAS: 842-07-9 EINECS: 212-668-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | at approximately 418 and 476 nm (in ethanol) |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥500 (at 476 nm, in ethanol) |