Piridoxinio clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
A12041.14
A12041.22
A12041.36
A12041.14EA
44.3
EUR
A12041.14
A12041.22
A12041.36
Piridoxinio clorhidrato ≥99%
Piridoxinio clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 58-56-0
Molecular Formula: C8H11NO3.HCl
Formula Weight: 205.64
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 3632435
Merck Reference: 14,7982
MDL No.: MFCD00012807
Formula:
C₈H₁₂ClNO₃ MW: 205.64 g/mol Pto. de fusión: ∼ 206 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012807 Núm. CAS: 58-56-0 EINECS: 200-386-2 Índice Merck: 13,08072 |