Piridoxinio clorhidrato 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
150770500
150772500
ACRO150770500EA
186
EUR
ACRO150770500
ACRO150772500
Piridoxinio clorhidrato 98+%, extra puro
Piridoxinio clorhidrato
Formula:
C₈H₁₂ClNO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012807 Núm. CAS: 58-56-0 EINECS: 200-386-2 Índice Merck: 13,08072 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Solubility | Solution |
pH | 2.4 to 3.0 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % (On dry basis) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |