m-Toluamida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methylbenzamide
B24442.14
B24442.22
B24442.14EA
45.7
EUR
B24442.14
B24442.22
m-Toluamida ≥99%
m-Toluamida
Purity: 99%
CAS No.: 618-47-3
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 93-96°
Beilstein Reference: 1857374
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Pto. de fusión: 93…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007990 Núm. CAS: 618-47-3 EINECS: 210-553-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)