N,N-Dietil-m-toluamida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
114571000 114575000 114570025
ACRO114571000EA 41.4 EUR
ACRO114571000 ACRO114575000 ACRO114570025
N,N-Dietil-m-toluamida 98%
N,N-Dietil-m-toluamida
Formula: C₁₂H₁₇NO
Pto. Ebullición: 111 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: -45 °C
Densidad: 0,9955 g/cm³
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009046
Núm. CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Índice Merck: 13,02876
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (25°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA