Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonyl chloride
A13384.06
A13384.03
A13384.14
A13384.06EA
138
EUR
A13384.06
A13384.03
A13384.14
Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 81606-31-7
Molecular Formula: C4HBr2ClO2S2
Formula Weight: 340.45
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 162960
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041439
Formula:
C₄HBr₂ClO₂S₂ MW: 340,44 g/mol Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041439 Núm. CAS: 81606-31-7 UN: 3261 ADR: 8,II |