p-Toluamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Methylbenzamide
A11559.14
A11559.22
A11559.36
A11559.14EA
39.6
EUR
A11559.14
A11559.22
A11559.36
p-Toluamida ≥98%
p-Toluamida
Purity: 98+%
CAS No.: 619-55-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 774353
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 158…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008002 Núm. CAS: 619-55-6 EINECS: 210-600-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)