Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride
A14677.14
A14677.06
A14677.14EA
351
EUR
A14677.14
A14677.06
Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo ≥98%
Cloruro de 5-bromotiofeno-2-sulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 55854-46-1
Molecular Formula: C4H2BrClO2S2
Formula Weight: 261.55
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 99-101°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00084909
Formula:
C₄H₂BrClO₂S₂ Pto. Ebullición: 99…101 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084909 Núm. CAS: 55854-46-1 UN: 3261 ADR: 8,II |