Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
A11348.03 A11348.06 A11348.09
A11348.03EA 17.1 EUR
A11348.03 A11348.06 A11348.09
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo ≥97%
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 2766-74-7 Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2 Formula Weight: 217.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 117-120°/14mm Beilstein Reference: 130710 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051667
Formula: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Pto. Ebullición: 117…120 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,623
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00051667
Núm. CAS: 2766-74-7
EINECS: 700-248-6
UN: 3265
ADR: 8,II