Amoníaco 2 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27080.AU H27080.AE
H27080.AUEA 317 EUR
H27080.AU H27080.AE
Amoníaco 2 M in methanol
Amoníaco
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) MDL No.: MFCD00011418
Formula: NH₃
Densidad: 0,787
Pto. de inflamación: 6 °C (43 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,492