Amoníaco 2 M in methanol, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368391000 368398000
368391000.EA 116 EUR
368391000. 368398000.
Amoníaco 2 M in methanol, AcroSeal®
Amoníaco
Formula: NH₃
Densidad: 0,787 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.3 %
Strength 1.90 to 2.20 M