Amoníaco 7 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H30382.AE H30382.AU
H30382.AEEA 123 EUR
H30382.AE H30382.AU
Amoníaco 7 M in methanol
Amoníaco
CAS No.: 7664-41-7 Molecular Formula: H3N Formula Weight: 17.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 14°(57°F) MDL No.: MFCD00011418
Formula: NH₃
Densidad: 0,779
Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 7664-41-7
EINECS: 231-635-3
UN: 3286
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,492