Amoníaco 7 N in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 238 EUR
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Amoníaco 7 N in methanol
Amoníaco
Formula: NH₃
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011418
Núm. CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N