Amonio cloruro 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

Sinónimos: Ammonium muriate, Salmiac

MC300651.1000 MC300651.5000
PRLSMC300651.1000EA 0 EUR
PRLSMC300651.1000 PRLSMC300651.5000
Amonio cloruro 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Amonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR