Azul brillante Coomassie G-250, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4'-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4-(p-etoxianilino)-2'-metilbencidrilen]-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
191480050 191480250 191481000 191485000
ACRO191480050EA 30.8 EUR
ACRO191480050 ACRO191480250 ACRO191481000 ACRO191485000
Azul brillante Coomassie G-250, puro
Azul brillante Coomassie G-250
Formula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Pto. de fusión: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078482
Núm. CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (1 g, 105°C, 3 h)
HPLC ≥80 %
UV Lambda max 608 to 618 nm (in 50:50 IMS:H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.95 to 1.15
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥350 (at lambda max.)