Azul brillante Coomassie G-250, grado proteómico
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4'-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4-(p-etoxianilino)-2'-metilbencidrilen]-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
M140-10GEA 80 EUR
M140-10G M140-25G
Azul brillante Coomassie G-250, grado proteómico
Azul brillante Coomassie G-250
Formula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078482
Núm. CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Em (595 nm, Water) >36300
Protease none detected
Protein Staining Pass
Appearance Blue to red crystalline powder