Azul brillante Coomassie® R-250, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4'-(p-etoxianilino)bencidrilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
191490050 191490250 191491000 191495000
ACRO191490050EA 31.7 EUR
ACRO191490050 ACRO191490250 ACRO191491000 ACRO191495000
Azul brillante Coomassie® R-250, pure
Azul brillante Coomassie® R-250
Formula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825.98 g/mol
Pto. de fusión: 174…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041762
Núm. CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to dark purple-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 588 to 596 nm (in 50:50 ethanol:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.2
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)