Azul brillante Coomassie® R-250
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4'-(p-etoxianilino)bencidrilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
A1092.0025 A1092.0100
A1092.0025EA 50.2 EUR
A1092.0025 A1092.0100
Azul brillante Coomassie® R-250
Azul brillante Coomassie® R-250
Formula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825,98 g/mol
Pto. de fusión: 174…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041762
Núm. CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5