3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19248.03
A19248.06
A19248.14
A19248.03EA
57.4
EUR
A19248.03
A19248.06
A19248.14
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98%
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Purity: 98%
CAS No.: 5231-87-8
Molecular Formula: C8H10O4
Formula Weight: 170.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 95 °C (0,1 mmHg) Densidad: 1,162 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00001333 Núm. CAS: 5231-87-8 |