3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
305080050 305080250
ACRO305080050EA 144 EUR
ACRO305080050 ACRO305080250
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona 98%
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₈H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 95 °C (,1 mmHg)
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001333
Núm. CAS: 5231-87-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %