Dietoxi(dimetil)silano 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

174635000 174631000
ACRO174635000EA 187 EUR
ACRO174635000 ACRO174631000
Dietoxi(dimetil)silano 97%
Dietoxi(dimetil)silano
Formula: C₆H₁₆O₂Si
Pto. Ebullición: 114 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009068
Núm. CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
UN: 2380
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR