Dietoxi(dimetil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14725.18
L14725.30
L14725.0B
L14725.18EA
31.5
EUR
L14725.18
L14725.30
L14725.0B
Dietoxi(dimetil)silano ≥97%
Dietoxi(dimetil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 78-62-6
Molecular Formula: C6H16O2Si
Formula Weight: 148.28
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3820
Odour: Mild
Melting Point: -70°
Boiling Point: 111-113°
Beilstein Reference: 1736110
UN No.: 2380
MDL No.: MFCD00009068
Formula:
C₆H₁₆O₂Si Pto. Ebullición: 111…113 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,865 Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009068 Núm. CAS: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 UN: 2380 ADR: 3,II |