Dietoxi(difenil)silano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diphenyldiethoxysilane, Diethoxydiphenylsilane
B22204.18
B22204.30
B22204.18EA
113
EUR
B22204.18
B22204.30
Dietoxi(difenil)silano ≥98%
Dietoxi(difenil)silano
Purity: 98%
CAS No.: 2553-19-7
Molecular Formula: C16H20O2Si
Formula Weight: 272.42
Flash Point: 175°(347°F)
Refractive Index: 1.5255
Boiling Point: 166-168°/15mm
Beilstein Reference: 2281302
MDL No.: MFCD00015126
Formula:
C₁₆H₂₀O₂Si MW: 272,42 g/mol Pto. Ebullición: 166…168 °C (15 mmHg) Densidad: 1,033 Pto. de inflamación: 175 °C (347 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015126 Núm. CAS: 2553-19-7 EINECS: 219-860-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)