Dimetoxi(dimetil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12025.14
A12025.22
A12025.14EA
53.8
EUR
A12025.14
A12025.22
Dimetoxi(dimetil)silano ≥97%
Dimetoxi(dimetil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 1112-39-6
Molecular Formula: C4H12O2Si
Formula Weight: 120.22
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 1733694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00025691
Formula:
C₄H₁₂O₂Si Pto. Ebullición: 81…82 °C Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: –8 °C (17 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025691 Núm. CAS: 1112-39-6 EINECS: 214-189-4 ADR: 3,II |